Key Documents
8.08154
Sigma-Aldrich
Thionyl chloride
for synthesis
Synonyma:
Thionyl chloride, Sulfurous acid dichloride, Sulfurous oxychloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Cl2OS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352307
EC Index Number:
231-748-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
121 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
potency
324 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
76 °C/1013 hPa
mp
-104.5 °C
density
1.64 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
General description
Thionyl chloride is an inorganic acid chloride. It is mainly used as a chlorinating agent in organic synthesis for the production of organochlorine compounds.
Application
Thionyl chloride can be used as a catalyst to synthesize:
  • 4-(sulfinylamino)-1,2,4-triazole by reacting with 4-amino-1,2,4-triazole.
  • Isothiazolopyrimidines from aminouracils via cyclization reaction.
  • 1,2,6-triazine S-oxides by reacting with diimines via condensation reactions in the presence of pyridine.
  • 2-oxo-1,3,2-dioxathianes by condensation reaction with alkane-1,3-diols.
  • Cyclic sulfites by reacting with nitroglycols.
  • Microporous organic polymers by aldol self-condensation reaction of di and multiacetyl building blocks.
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic uses of thionyl chloride
El-Sakka IA and Hassan NA
Journal of Sulfur Chemistry, 26(1), 33-97 (2005)
Thionyl chloride-catalyzed preparation of microporous organic polymers through aldol condensation
Zhao Yan-Chao, et al.
Macromolecules, 44(16), 6382-6388 (2011)