C104507
Cyclohexaneacetic acid
≥99%
Synonyma:
Cyclohexylacetic acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥99%
form
solid
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
242-244 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI key
LJOODBDWMQKMFB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?