B93989
Dibutyl disulfide
97%
Synonyma:
Butyl disulfide
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
52 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCSSCCCC
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?