Přejít k obsahu
B21805
Dibenzyl disulfide
98%
Synonyma:
Benzyl disulfide, Bis(phenylmethyl) disulfide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2SSCH2C6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
246.39
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-764-0
Beilstein/REAXYS Number:
1110443
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
69-72 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzyl disulfide
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)