Merck
I22005
Isopropyl disulfide
96%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)2CH]2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-225-0
MDL number:
Assay:
96%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.4906 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropyl disulfide
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)