Merck
149225
Dipropyl disulfide
98%
Synonyma:
Propyl disulfide
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH2CH2SSCH2CH2CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-079-8
Beilstein/REAXYS Number:
969200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
98%
Form:
liquid
Přihlásit se – pro zobrazení cen
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
195-196 °C (lit.)
mp
−86 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
disulfide
SMILES string
CCCSSCCC
InChI
1S/C6H14S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
General description
Dipropyl disulfide (DPDS) was an efficient scavenger of reactive oxygen species (ROS) at a lower concentration in both HL-60 and HepG2 cells. It prevents the oxidative DNA damage caused by N-nitrosopiperidine (NPIP) and N-nitrosodibutylamine (NDBA).
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
147.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
64 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)