B59608
α-Bromo-γ-butyrolactone
97%
Synonyma:
2-Bromo-4-hydroxybutyric acid γ-lactone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H5BrO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.99
Beilstein/REAXYS Number:
107800
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
138 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC1CCOC1=O
InChI
1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
InChI key
LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.