219126
β-Butyrolactone
98%
Synonyma:
beta-Butyrolactone, β-Methyl-β-propiolactone, 3-Hydroxybutyric acid β-lactone, 4-Methyl-2-oxetanone
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
71-73 °C/29 mmHg (lit.)
mp
−43.5 °C (lit.)
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CC1CC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-2-4(5)6-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
GSCLMSFRWBPUSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.