Přeskočit na
275034
9,10-Phenanthrenequinone
95%
Synonyma:
9,10-Phenanthrenedione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 750,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.21
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-515-5
Beilstein/REAXYS Number:
608838
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
2 750,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
powder
manufacturer/tradename
ECACC
mp
209-212 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
InChI key
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
The quinones of polycyclic aromatic hydrocarbons are present in abundance in all burnt organic material. On being used to passivate silicon surfaces, it reacts with the dangling bonds on the surface via a heteroatomic Diels-Alder reaction. On account of the Π-electron conjugation, the semi conducting nature of the silicon is unaffected.
Application
9,10-Phenanthrenequinon may be used for high quality passivation on silicon (100) surfaces. Quinones may serve as substrates for a variety of flavoenzymes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
15650745985248570
Pyrene analytical standard
Supelco
48570
Pyrene
description
95%
description
≥99%
description
97%
description
analytical standard
assay
95%
assay
≥99%
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
209-212 °C (lit.)
mp
209-212 °C (lit.)
mp
340 °C (lit.)
mp
145-148 °C (lit.)
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Gene Information
human ... PTPN1(5770), PTPRC(5788)
Gene Information
human ... PTPN1(5770), PTPRC(5788)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9,10-Phenanthrenequinone
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
473.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
245 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)