Přeskočit na
A86406
α-Angelica lactone
98%
Synonyma:
alpha-Angelica lactone, 4-Hydroxy-3-pentenoic acid γ-lactone, 5-Methyl-2(3H)-furanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 670,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-701-8
Beilstein/REAXYS Number:
108394
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
1 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
mp
13-17 °C (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
InChI key
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D80472777W329355
description
98%
description
98%
description
analytical standard
description
natural (US), ≥90%, sum of isomers
assay
98%
assay
98%
assay
≥94.0% (GC)
assay
≥90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
13-17 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
13-17 °C (lit.)
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Angelica lactone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)