B4007
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
96%
Synonyma:
Pyromellitic acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
96%
form
powder
mp
281-284.5 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(C(O)=O)c(cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
617.0 °F
flash_point_c
325 °C