Merck
324949
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C4H4(CO2H)4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
232.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
242 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1C(C(C1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O8/c9-5(10)1-2(6(11)12)4(8(15)16)3(1)7(13)14/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CURBACXRQKTCKZ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid forms cobalt(II) complex under hydrothermal conditions and its crystal structure was studied by synchrotron radiation and neutron powder diffraction.
Application
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid was employed as capping ligand in the preparation of gold colloids.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)