Key Documents
SIK2117-10
Sigma-Aldrich
1,1′-Ethynebenzene-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid - H4EBTC
≥97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H10O8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
354.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥97%
InChI
1S/C18H10O8/c19-15(20)11-3-9(4-12(7-11)16(21)22)1-2-10-5-13(17(23)24)8-14(6-10)18(25)26/h3-8H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
YFRIPYPPJIRELM-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of SiKEMIA
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c