Merck
257303
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH(CO2H)CH2CO2H]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.16
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-938-0
Beilstein/REAXYS Number:
1729167
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
195-197 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(C(CC(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H10O8/c9-5(10)1-3(7(13)14)4(8(15)16)2-6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid (BTCA) is utilized as a cross-linking agent and as a building block for the synthesis of specialized polymers for the formulation of resins, polymers, coatings, and adhesives.
Application
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid (BTCA) can be used as a cross-linking agent:
  • To functionalize cotton fabric. BTCA-treated fabric shows improved anti-pilling, wrinkle resistance, and fire-retardant properties.
  • To fabricate flexible, free-standing nanocellulose membranes. The cross-linking with BTCA improves water stability and ionic conductivity of membranes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)