B13802
3-Benzoylpropionic acid
99%
Synonyma:
4-Oxo-4-phenylbutyric acid
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
crystals
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O3/c11-9(6-7-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
InChI key
KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?