Merck
137677
2-Bromobenzoic acid
97%
Synonyma:
o-Bromobenzoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrC6H4CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-848-6
Beilstein/REAXYS Number:
971266
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
>1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
147-150 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to yellow
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
XRXMNWGCKISMOH-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromobenzoic acid (2-BA) on condensation with aminoquinolines yields phenylquinolylamines. 2-BA is the common building block for synthesis of various nitrogen heterocycles.
Application
2-Bromobenzoic acid was used in the synthesis of new zinc(II) − 2-bromobenzoate complex compounds. It was used as the starting reagent in the synthesis of hemilabile benzimidazolyl phosphine ligands.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)