ANV00253
(E)-4-Ethoxy-N-(4-nitrobenzylidene)aniline
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
CCOc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H14N2O3/c1-2-20-15-9-5-13(6-10-15)16-11-12-3-7-14(8-4-12)17(18)19/h3-11H,2H2,1H3/b16-11+
InChI key
JWQQPNONJQQELE-LFIBNONCSA-N