Hlavní dokumenty
735868
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
97%
Synonyma:
tert-Butyl (R)-piperidin-3-ylcarbamate, (R)-3-tert-Butoxycarbonylaminopiperidine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H20N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
200.28
Beilstein/REAXYS Number:
10662518
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D +3.2°, c = 0.5 in DMF
mp
116-121 °C
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-5-4-6-11-7-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)/t8-/m1/s1
InChI key
WUOQXNWMYLFAHT-MRVPVSSYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)