ALD00192
2-Chlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
35-40 °C
SMILES string
ClC1=C(S(F)(=O)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChI key
UOECQWWSUHZUMI-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.