Hlavní dokumenty
A13409
Sigma-Aldrich
α-Acetylbutyrolactone
≥99%
Synonyma:
2-Acetyl-γ-butyrolactone, 2-Acetylbutanolide, 2-Acetylbutyrolactone, 2-Oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-Acetyl-4,5-dihydrofuran-2-one, 3-Acetyloxolan-2-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.13
Beilstein/REAXYS Number:
112676
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)C1CCOC1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-4(7)5-2-3-9-6(5)8/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)