Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 320,00 Kč |
O této položce
4 320,00 Kč
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
Application
- To synthesize 4-methoxybenzyl esters by reacting with cyclic anhydrides.
- In the mono-alkylation of trans-1,2-diaminocyclohexane.
- Protecting group for amino acids during peptide synthesis using triethylamine as a base.
- Co-catalyst in the intramolecular carboamination of aminodienes to N-heterocyclesvia benzyl-group transfer.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
228.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
109 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?