Hlavní dokumenty
925241
Sigma-Aldrich
Prednisolone-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21D4H24O5
Molekulová hmotnost:
364.47
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.13
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Level
assay
≥95% (CP)
mass shift
M+4
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(CO)=O)C3CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14?,15?,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
InChI key
OIGNJSKKLXVSLS-MWGCXKGRSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)