Merck
727709
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.5% (HPLC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H11N5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
189.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
liquid
impurities
≤1.0% water
functional group
amine
SMILES string
N#C[N-]C#N.C[n+]1ccn(CC=C)c1
InChI
1S/C7H11N2.C2N3/c1-3-4-9-6-5-8(2)7-9;3-1-5-2-4/h3,5-7H,1,4H2,2H3;/q+1;-1
InChI key
LAYIDOPTTZCESY-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Allyl-3-methylimidazolium dicyanamide is a 1-allyl-3-methylimidazolium-based ionic liquid1 that can be prepared by reacting 1-allyl-3-methylimidazoliumchloride with sodium dicyanamide.2
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)