Přejít k obsahu
911259
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer
carboxyl terminated, PEG Mn 10k, generation 3
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C588H1086O318
Molekulová hmotnost:
13244.72
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352120
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
mol wt
PEG Mn 10k, PEG average Mn 10,000, generation 3
no. Surface Groups
16
color
white to off-white
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
General description
  • Polymer architecture: PEG-core dendrimer
  • End Group Functionality: Carboxylic acid
  • Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Bis-MPA dendritic molecules are based on 2,2-bismethylolpropionicacid (bis-MPA) building blocks. The hydrolyzable linker allows for degradation into byproducts that can be reabsorbed by the body or into excretable non-toxic small molecules. This dendritic polymer is biocompatible, biodegradable, and suitable for biomedical applications. PEG-core dendrimers feature excellent solubility in water and a high degree of functionality per PEG chain, enabling use for advanced drug delivery systems or for drug targeting. The carboxylic acid-functionalized corona can be readily used for bioconjugation reactions.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)