Přejít k obsahu
614157
Hydrocortisone-1α,2α-d2
98 atom % D
Synonyma:
Cortisol-1α,2α-d2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21D2H28O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
364.47
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-214 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C1C([2H])[C@]2(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@H]3CCC2=CC1=O
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i5D,7D/t5?,7?,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VFWCAETDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
Cílové orgány
Adrenal gland,Bone marrow
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)