Hlavní dokumenty
92468
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
≥98.0%
Synonyma:
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H8N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
Beilstein/REAXYS Number:
107758
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0%
form
crystals
mp
263-267 °C (lit.)
264-267 °C
SMILES string
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
InChI key
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
316.4 °F - closed cup
flash_point_c
158 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)