Přeskočit na
40727
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
≥99.0% (GC), for headspace GC analysis
Akční nabídka
Synonyma:
N,N′-Dimethylethyleneurea, DMEU, DMI
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 240,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-304-8
Beilstein/REAXYS Number:
108808
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
2 240,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
solubility
toluene: soluble(lit.), water: miscible
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone (DMI) is an imidazolidine derivative. It is reported to act as a promoter by minimizing the formation of dialkylation byproducts and accelerating the rate of monoalkylation of γ-butyrolactone. Conversion of CO2 to form lower alcohols by homogeneous catalytic hydrogenation using DMI as solvent has been investigated.
Application
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone may be used:
  • As substitute solvent for hexamethylphosphoric triamide (HMPA) in the synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene.
  • As solvent during the α-regioselective prenylation of imine.
  • As component of mobile phase for the size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
Other Notes
Solvent used in various synthetic organic transformations. Studied in the formation of functionally stabilized hydrosilanediyl-transition metal complexes produced photochemically from arylsilanes.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
19345340725I601
description
≥99.0% (GC), for headspace GC analysis
description
reagent grade
description
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.04%), ≥99.5% (GC)
description
96%
assay
≥99.0% (GC)
assay
97.5 % (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: miscible, toluene: soluble(lit.)
solubility
toluene: soluble(lit.), water: miscible
solubility
water: miscible, toluene: soluble(lit.)
solubility
-
bp
224-226 °C (lit.)
bp
224-226  °C, 224-226 °C (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
bp
-
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.), 1.056  g/mL at 25 °C
density
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
signalword
Danger
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?