Merck
251569
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
98%, for peptide synthesis
Synonyma:
1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, N,N′-Dimethylpropylene urea, DMPU
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
230-625-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
110562
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
146 °C/44 mmHg (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
InChI key
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone (DMPU) can be used:
  • As a versatile solvent in N-alkylation of amines
  • O-alkylation of aldoses , and in the synthesis of poly(aryl ethers).
  • As urea solvent in the synthesis of 1-aryl-3,4,5-substituted pyrazoles by cyclocondensation of arylhydrazine hydrochlorides with 1,3-diketones.
  • As an additive in asymmetric cyanoamidation.
DMPU/HF can be used as a nucleophilic fluorinating agent in fluoro-Prins reaction for the synthesis of substituted 4-fluorotetrahydropyrans and 4-fluoropiperidines.
Versatile solvent employed in N-alkylation of chiral, primary amines, O-alkylation of aldoses, and in the synthesis of poly(aryl ethers).
Still not finding the right product?
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
249.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
121 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7226-23-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)