Merck
378658
1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone solution
75% in H2O
Synonyma:
1-(Hydroxyethyl)ethyleneurea, NSC 5775
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
75% in H2O
refractive index
n20/D 1.466
density
1.19 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCN1CCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O2/c8-4-3-7-2-1-6-5(7)9/h8H,1-4H2,(H,6,9)
InChI key
HBAIZGPCSAAFSU-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone has been identified as monoethanolamine (MEA) degradation product in IMC Chemicals Facility in Trona, CA plant performing CO2 capture from flue gas. It was also identified from the MEA reclaimer from a CO2 capture facility product. It was also identified as the most stable thermal degradation product of MEA.
Application
Reagent for synthesis of HIV-1 integrase inhibitors
Reactant for synthesis of:
MDM2-p53 protein-protein interaction inhibitors
Amino acid-derived heterocycles
dopamine D-2 and serotonin 5-HT2 antagonists
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)