913979
Biotin-Thalidomide
≥95%
Synonyma:
N1-(4-(2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)butyl)-N5-(15-oxo-19-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-14-azanonadecyl)glutaramide, Biotin-conjugated thalidomide, bio-Thal
About This Item
Doporučené produkty
ligand
thalidomide
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3OCC(NCCCCNC(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@H]4[C@](NC(N5)=O)([H])[C@]5([H])CS4)=O)=O)=O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C44H64N8O13S/c53-34(12-2-1-11-33-40-30(28-66-33)49-44(61)51-40)46-19-7-21-62-23-25-64-26-24-63-22-8-20-47-36(55)14-6-13-35(54)45-17-3-4-18-48-38(57)27-65-32-10-5-9-29-39(32)43(60)52(42(29)59)31-15-16-37(56)50-41(31)58/h5,9-10,30-31,33,40H,1-4,6-8,11-28
InChI key
UCTZYEDSVDZJQR-NTZPKYJMSA-N
Související kategorie
Application
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)