913650
Polyoxyethylene bis(azide) solution
average Mn 450, 0.1 g/mL in THF
Synonyma:
O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
mol wt
PEG ~400 Da
average Mn 450
concentration
0.1 g/mL in THF
color
pale yellow
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
0.5 °F
flash_point_c
-17.5 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)