Key Documents
756601
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) bisazide
average Mn 20,000, azide
Synonyma:
Polyoxyethylene bis(azide), O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG azide, PEG diazide, Polyethylene glycol, clickable PEG, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Lineární vzorec:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylene glycol) bisazide, average Mn 20,000
form
solid
Quality Level
mol wt
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
mp
63-70 °C
Ω-end
azide
α-end
azide
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.