Hlavní dokumenty
901136
Sigma-Aldrich
1,17-Diazido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
Synonyma:
1,5-bis[(5-azidopentyl)oxy]pentane, 1-Azido-2-[2-[2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl bis-azide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H24N6O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
332.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n/D 1.4716
density
1.13194 g/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H24N6O5/c13-17-15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-12-10-22-8-6-20-4-2-16-18-14/h1-12H2
InChI key
OQHIMLOZSDFRID-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)