O této položce
Lineární vzorec:
(HO)2C6H3CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-134-8
Beilstein/REAXYS Number:
2209755
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
98%
Form:
powder
Přihlásit se – pro zobrazení cen
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
165 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?