906271
cis-(−)-Limonene oxide
Synonyma:
(−)-cis-Limonene 1,2-epoxide, cis-(−)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (−)-cis-p-Mentha-1,8-diene 1,2-epoxide, (1S,2R,4S)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide, (1S,4S)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene, (1S,4S,6R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
density
0.913 g/mL
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI key
CCEFMUBVSUDRLG-AEJSXWLSSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
163.4 °F
flash_point_c
73 °C