Merck
906263
cis-(+)-Limonene oxide
Synonyma:
(+)-cis-Limonene-1,2-epoxide, (1R,4R,6S)-1-methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, cis-(+)-1,2-Epoxy-p-menth-8-ene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.23
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
density
0.932 g/mL
functional group
ether
SMILES string
O1[C@@]2([C@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI key
CCEFMUBVSUDRLG-AEJSXWLSSA-N
Application
cis-(+)-Limonene oxide can be used as:
  • A monomer to prepare poly(limonene)carbonate by Al(III) catalyzed coupling reaction with CO2.
  • A reactant to prepare trans-diaxial diol via diastereoselective ring-opening reaction using molybdenum complex catalyst.
  • A reactant to synthesize trans-dihydrocarvone via isomerization reaction in the presence of silica-supported tungstophosphoric acid as a catalyst and dialkylcarbonate as a green solvent.
cis-(+)-Limonene oxide is a valuable chiral terpene oxide building block.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
160.7 °F
flash_point_c
71.5 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)