Merck
921459
trans-(+)-limonene oxide
Synonyma:
(1S,4R,6R)-4-Isopropenyl-1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.23
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
functional group
ether
SMILES string
O1[C@@]2([C@H]1C[C@@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
InChI key
CCEFMUBVSUDRLG-BBBLOLIVSA-N
Application
trans-(+)-Limonene oxide is a valuable chiral terpene oxide building block. Used in the synthesis of Phosphorus Incorporation (PI) reagents, as a biologically sourced component of polycarbonate polymers, and as a building block for synthetic applications requiring a reactive epoxide or alkene.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
149.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
65 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)