Merck
923206
trans-(-)-limonene oxide
≥95%
Synonyma:
(1R,4S,6S)-4-isopropenyl-1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.23
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n/D 1.467
density
0.920 g/mL
functional group
ether
SMILES string
O1[C@]2([C@@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10+/m0/s1
InChI key
CCEFMUBVSUDRLG-LPEHRKFASA-N
Application
trans-(-)-Limonene oxide is a valuable chiral terpene oxide building block.Used in the synthesis of Phosphorus Incorporation (PI) reagents, as a biologically sourced component of polycarbonate polymers, and as a building block for synthetic applications requiring a reactive epoxide or alkene.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)