Hlavní dokumenty
901132
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H15N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
189.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
form
liquid
Quality Level
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n/D 1.4472
density
1.08 g/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H15N3O3/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-9-10-8/h2-7H2,1H3
InChI key
ZSSKNHYYIBAWRX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)