Přejít k obsahu
440914
2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
powder or granules, 97%
Synonyma:
α,α′-Azodiisobutyramidine dihydrochloride, AAPH
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[=NC(CH3)2C(=NH)NH2]2·2HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
271.19
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-070-0
Beilstein/REAXYS Number:
3718854
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder or granules
t1/2
10 hr(56 °C)
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
acetone, dioxane, methanol, ethanol, DMSO and water: soluble
SMILES string
Cl.Cl.CC(C)(\N=N\C(C)(C)C(N)=N)C(N)=N
InChI
1S/C8H18N6.2ClH/c1-7(2,5(9)10)13-14-8(3,4)6(11)12;;/h1-4H3,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H/b14-13+;;
InChI key
LXEKPEMOWBOYRF-QDBORUFSSA-N
Application
Free radical initiator.
Polymerization initiator for acrylic, vinyl and allyl monomers.
Features and Benefits
Undergoes first order decomposition to a cationic radical. Decomposes on exposure to UV. Compatible with cationic surfactants. Decomposition rate is pH dependent
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
2997-92-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)