901031
Polyvinyl alcohol (PVA) printing filament
2.85 mm
Synonyma:
AquaSolve™, PVA filament
About This Item
Doporučené produkty
description
Filament diameter: 2.85 ± 0.10 mm
Filament roundness: ≥95%
Melt flow rate: 14-20 g/10 min
Melt temperature: ± 163 °C
Print temperature: ±180-205 °C
Specific gravity: 1.23 g/cc
Spool hub diameter: 52 mm
Spool size (D x H): 200 mm x 55 mm
Viscat softening temperature: ± 60.2 °C
form
solid (filament)
color
colorless
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)