Merck
563900
Poly(vinyl alcohol)
average Mw 130,000, 99+% hydrolyzed
Synonyma:
PVA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH2CHOH-]n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder or crystals
mol wt
average Mw 130,000
feature
hydrophilic
falling ball
56-68 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a vinyl based water soluble polymer that can be used as a non-ionic surface active agent. It can also be used as a biodegradable polymer and can be incorporated in adhesives, coatings, textiles, ceramics and cosmetics. Its properties include good transparency, chemical resistance, toughness and anti-electrostatic properties.
Application
PVA can be used in a variety of applications such as:
  • a blended membrane for separation of gases
  • a proton conducting membrane for the development of fuel cells
  • hydrogels in tissue engineering
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinyl alcohol)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
No data available
Bod vzplanutí (°C)
No data available
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)