Přeskočit na
81381
Mowiol® 4-88
Mw ~31,000
Synonyma:
Poly(vinyl alcohol)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 150,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 530,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 690,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH2CHOH-]n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
1 150,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
crystals
Quality Segment
mol wt
Mw ~31,000
feature
hydrophilic
extent of labeling
86.7-88.7 mol% hydrolysis, ~630 polymerization
ign. residue
≤1.0%
viscosity
3.5-4.5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Mowiol® is a water soluble hydrocolloid mucoadhesive based on poly (vinyl alcohol). Mowiol® at pH 8.5 has a couple of advantages over other mounting media:
  • its a liquid when the sample is mounted and solidifies after several hours, forming a permanent bond between the coverslip and slide
  • fluorescence is stable when held in dark and at 4oC.
Application
Mowiol® is used as an embedding medium for preserving stained cell dishes in the study of siRNA array production of HeLa cells. Mowiol® is also reported to be used as a mounting medium in:
  • design of TSAR and its applications
  • detection of the secreted and cytoplasmic fractions of IpaB, IpaC and IpaD by lysozyme permeabilization
  • fluorescence recovery after photobleaching (FRAP).
Mowiol® may be used as a coating for sensors based on piezoelectric quartz crystals. Another probable use of Mowiol® is during the study of super fluorescence imaging of biocompatible carbon dots.
Legal Information
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8138232459010852
description
Mw ~31,000
description
Mw ~27,000
description
average Mw ~205,000 g/mol
description
Mw ~61,000
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
solid
viscosity
3.5-4.5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
4-5 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
viscosity
-
viscosity
9-11 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
Mw ~31,000
mol wt
Mw ~27,000
mol wt
average Mw ~205,000 g/mol
mol wt
Mw ~61,000
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophobic
feature
hydrophilic
ign. residue
≤1.0%
ign. residue
≤0.5%
ign. residue
-
ign. residue
≤0.5%
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
No data available
Bod vzplanutí (°C)
No data available
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?