Hlavní dokumenty
900665
Sigma-Aldrich
Florfenicol-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12D3H11Cl2FNO4S
Molekulová hmotnost:
361.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)C(N[C@H](CF)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1)=O
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)