Quality Segment
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
mass shift
M+9
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)/i1D3,2D3,3D3
InChI key
IEDVJHCEMCRBQM-GQALSZNTSA-N
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 32414-10MG | 04061826709924 |