Hlavní dokumenty
88718
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Synonyma:
(2S)-1-[(1S)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), (S)-(R)-Josiphos, Josiphos SL-J001-2
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C36H44FeP2 · C2H5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
640.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
description
ethanol adduct
Quality Level
assay
≥97%
form
powder
optical purity
ee: ≥99%
functional group
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-14,19-27H,2-3,6-9,15-18H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI key
HGTBZFMPHBAUCQ-WLOLSGMKSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)