Přeskočit na
693065
(R)-BINAP
Synonyma:
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene, (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl, (R)-(+)-(1,1′-Binaphthalene-2,2′-diyl)bis(diphenylphosphine), (R)-(+)-BINAP
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
851,00 Kč
638,25 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 170,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[(C6H5)2PC10H6-]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
622.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
638,25 Kč
Ceníková cena851,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
crystals
Quality Segment
optical activity
[α]20/D +222°, c = 0.5% in benzene
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
mp
239-241 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
InChI key
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Application
(R)-BINAP reacts with allylpalladium(II) chloride dimer to form a BINAP-palladium catalyst, which can catalyze the asymmetric allylation of 1,3-diketones to form chiral 2,2-dialkyl-1,3-diketones. It may also be used in the preparation of chirally stabilized rhodium nanoparticles, which can be used as a catalyst for the asymmetric hydroformylation of styrene and vinyl acetate.
Legal Information
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
69305769301496738
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Noyori Asymmetric Hydrogenation
reaction suitability
-
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
crystals
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
chloro, phosphine
mp
239-241 °C (lit.)
mp
238-240 °C (lit.)
mp
-
mp
-
optical activity
[α]20/D +222°, c = 0.5% in benzene
optical activity
[α]20/D -222, c = 0.5 in benzene
optical activity
-
optical activity
[α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?