Přejít k obsahu
88717
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
≥97%
Synonyma:
(2R)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene (acc to CAS), (R)-(S)-Josiphos, Josiphos SL-J001-1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C36H44FeP2 · C2H5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
640.60
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
ethanol adduct
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical purity
ee: ≥99%
functional group
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-14,19-27H,2-3,6-9,15-18H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m1../s1
InChI key
HGTBZFMPHBAUCQ-KHZPMNTOSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
(R)-1-[(SP)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ((R,S)-josiphos) is a chiral ferrocenyl diphosphine ligand.
Application
It may be used in the preparation of cyclopentadienyliridium complexes, [IrCl(PP)]2 and [IrCp(PP)]. (Cp= cyclopentadienyl; PP= (R)-1-[(SP)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine)
Rhodium complex of (R)-(S)-JOSIPHOS can be used as a catalyst for the selective asymmetric hydrogenation of:       
  • Z-β-aryl-β-(enamido)phosphonates.     
  •  o-alkoxy tetrasubstituted enamides to yield β-amino alcohol analogs with excellent enantiomeric excess.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)