Merck
88733
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Synonyma:
(2R)-1-[(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-(dicyclohexylphosphino)ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J009-1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H52FeP2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
554.55
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
Buchwald Ligand
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical purity
ee: ≥99%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
functional group
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H47P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h14,19-23H,8-13,15-18H2,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m1../s1
InChI key
FFFWTQLOUUWUJJ-GHVWMZMZSA-N
General description
(R)-1-[(SP)-2-(Dicyclohexylphosphino)ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine (CyPF-tBu) is a chiral ferrocenyl diphosphine ligand.
sold in collaboration with Solvias AG
Application
It may be used as a ligand in the palladium catalyzed hetero cross-coupling between aryl bromides/aryl triflates with potassium thioacetate to form S-aryl thioacetates.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)