Hlavní dokumenty
779784
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthalene
99%
Synonyma:
(R)-(+)-2,2′-Dimethoxy-1,1′-binaphthyl, (R)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethyl ether
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H18O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.38
Beilstein/REAXYS Number:
4704231
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.5% (HPLC)
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +52°, c = 1% in chloroform
mp
227-231 °C (lit.)
SMILES string
O(C)c1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2OC)cccc3
InChI
1S/C22H18O2/c1-23-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)24-2/h3-14H,1-2H3
InChI key
BJAADAKPADTRCH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)